Print…
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-nitrobenzene
PC4404-1G PC4404-5G PC4404-10G
APOSPC4404-1GEA 24.8 EUR
APOSPC4404-1G APOSPC4404-5G APOSPC4404-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Peso Molecular: 234.024 g/mol
Ponto de Fusão: 46…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094237
Número CAS: 131858-37-2
UN: 3261
ADR: 8 II