Print…
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Fluoro-4-nitrophenyl)methanol
PC4403-5G PC4403-1G PC4403-10G
APOSPC4403-5GEA 143 EUR
APOSPC4403-5G APOSPC4403-1G APOSPC4403-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol
Fórmula: C₇H₆FNO₃
Ponto de Fusão: 93…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094236
Número CAS: 503315-74-0