Print…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC4401-1G PC4401-25G PC4401-5G
APOSPC4401-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4401-1G APOSPC4401-25G APOSPC4401-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₃ClF₄O₂S
Peso Molecular: 262.61 g/mol
Ponto de ebulição: 76 °C/0.5mmHg
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01091000
Número CAS: 176225-09-5
UN: 3261
ADR: 8 III