Print…
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H,1H-Heptafluorobutyl iodide, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-iodobutane
PC4400-1G PC4400-5G
APOSPC4400-1GEA 94.4 EUR
APOSPC4400-1G APOSPC4400-5G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane
Fórmula: C₄H₂F₇I
Peso Molecular: 309.95 g/mol
Ponto de ebulição: 91…92 °C
Densidade: 2.054 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013719
Número CAS: 374-98-1
EINECS: 206-779-5