Print…
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4399-100G PC4399-25G PC4399-5G
APOSPC4399-100GEA 116 EUR
APOSPC4399-100G APOSPC4399-25G APOSPC4399-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FNO₄
Ponto de Fusão: 173…176 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862092
Número CAS: 403-21-4