Print…
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4398-1G PC4398-250MG PC4398-5G
APOSPC4398-1GEA 87 EUR
APOSPC4398-1G APOSPC4398-250MG APOSPC4398-5G
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine
Fórmula: C₉H₉F₂NO₂
Ponto de Fusão: 256…257 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061304
Número CAS: 32133-39-4