Print…
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4394-25G PC4394-1G PC4394-5G
APOSPC4394-25GEA 203 EUR
APOSPC4394-25G APOSPC4394-1G APOSPC4394-5G
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate 97%
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate
Fórmula: C₇H₅F₇O₂
Peso Molecular: 254.11 g/mol
Ponto de ebulição: 120…122 °C/743mmHg
Densidade: 1.418 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 31 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039252
Número CAS: 424-64-6
EINECS: 207-036-8
UN: 3272
ADR: 3 III