Print…
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC4391-1G PC4391-25G PC4391-5G
APOSPC4391-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4391-1G APOSPC4391-25G APOSPC4391-5G
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₂
Ponto de ebulição: 211 °C
Densidade: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039762
Número CAS: 62451-84-7