Print…
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H,1H-Perfluoro-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol, Heptafluoro-1-butanol
PC4390-100G PC4390-25G
APOSPC4390-100GEA 229 EUR
APOSPC4390-100G APOSPC4390-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol 98%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Intermediate for speciality coating systems; acrylate and methacrylate esters are available.
Fórmula: C₄H₃F₇O
Peso Molecular: 200.06 g/mol
Ponto de ebulição: 95…97 °C
Densidade: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004674
Número CAS: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
UN: 1987
ADR: 3 III