Print…
Gadolinium trifluoride 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Gadolinium (III) fluoride, Gadolinium(III) bromide
PC4386P-100G PC4386P-50G PC4386P-10G
APOSPC4386P-100GEA 335 EUR
APOSPC4386P-100G APOSPC4386P-50G APOSPC4386P-10G
Gadolinium trifluoride 99,9%
Gadolinium trifluoride
Fórmula: F₃Gd
Peso Molecular: 214.25 g/mol
Ponto de Fusão: 1231
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016113
Número CAS: 13765-26-9