Print…
Perfluoro(methylcyclohexane)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: FlutecR PP2
PC4381N-1KG PC4381N-250G
APOSPC4381N-1KGEA 0 EUR
APOSPC4381N-1KG APOSPC4381N-250G
Perfluoro(methylcyclohexane)
Perfluoro(methylcyclohexane)
Fórmula: C₇F₁₄
Peso Molecular: 350.05 g/mol
Ponto de ebulição: 76 °C
Densidade: 1.788 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001468
Número CAS: 355-02-2
EINECS: 206-573-5