Print…
4-Fluoro-o-xylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-3,4-dimethylbenzene, 4-Fluoro-1,2-dimethylbenzene
PC4381G-100G PC4381G-25G PC4381G-5G
APOSPC4381G-100GEA 206 EUR
APOSPC4381G-100G APOSPC4381G-25G APOSPC4381G-5G
4-Fluoro-o-xylene 98%
4-Fluoro-o-xylene
Fórmula: C₈H₉F
Ponto de ebulição: 148…149 °C
Densidade: 1 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039217
Número CAS: 452-64-2
UN: 1993
ADR: 3,III