Print…
3-Fluoro-o-xylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4381C-100G PC4381C-250G
APOSPC4381C-100GEA 0 EUR
APOSPC4381C-100G APOSPC4381C-250G
3-Fluoro-o-xylene 98%
3-Fluoro-o-xylene
Fórmula: C₈H₉F
Ponto de ebulição: 147…152 °C
Densidade: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000323
Número CAS: 443-82-3
EINECS: 207-140-3
UN: 1993
ADR: 3,III