Print…
5-Fluorouracil 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-FU
PC4380-100G PC4380-25G
APOSPC4380-100GEA 48 EUR
APOSPC4380-100G APOSPC4380-25G
5-Fluorouracil 99%
5-Fluorouracil
Antineoplastic agent. Not USP. Not for drug use.
Fórmula: C₄H₃FN₂O₂
Peso Molecular: 130.08 g/mol
Ponto de ebulição: 190…200 °C/0.1mmHg
Ponto de Fusão: 282…286 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006018
Número CAS: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04208