Print…
3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-DL-Tyr(3-F)-OH, 2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
PC4379-1G PC4379-250MG
APOSPC4379-1GEA 259 EUR
APOSPC4379-1G APOSPC4379-250MG
3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
3-Fluoro-DL-tyrosine
Fórmula: C₉H₁₀FNO₃
Peso Molecular: 199.18 g/mol
Ponto de Fusão: 280 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063075
Número CAS: 403-90-7
EINECS: 206-964-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III