Print…
3-Fluoro-L-tyrosine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-4-hydroxy-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, H-Tyr(3-F)-OH
PC4378-1G PC4378-250MG
APOSPC4378-1GEA 294 EUR
APOSPC4378-1G APOSPC4378-250MG
3-Fluoro-L-tyrosine 97%
3-Fluoro-L-tyrosine
Fórmula: C₉H₁₀FNO₃
Ponto de Fusão: 260…261 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002607
Número CAS: 7423-96-3