Print…
5-Fluoro-DL-tryptophan
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-3-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(5-F)-OH
PC4377Z-1G PC4377Z-250MG
APOSPC4377Z-1GEA 111 EUR
APOSPC4377Z-1G APOSPC4377Z-250MG
5-Fluoro-DL-tryptophan
5-Fluoro-DL-tryptophan
Fórmula: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Ponto de Fusão: 265 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005649
Número CAS: 154-08-5
EINECS: 205-822-5