Print…
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4377V-1G PC4377V-25G
APOSPC4377V-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4377V-1G APOSPC4377V-25G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone
Fórmula: C₁₀H₈F₄O
Ponto de Fusão: 30…33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061264
Número CAS: 239107-27-8