Print…
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4377U-1G PC4377U-250MG
APOSPC4377U-1GEA 176 EUR
APOSPC4377U-1G APOSPC4377U-250MG
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)propiophenone
Fórmula: C₁₀H₈F₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061263
Número CAS: 239107-26-7