Print…
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4377T-1G PC4377T-5G PC4377T-25G
APOSPC4377T-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4377T-1G APOSPC4377T-5G APOSPC4377T-25G
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)propiophenone
Fórmula: C₁₀H₈F₄O
Peso Molecular: 220.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061262
Número CAS: 207974-20-7