Print…
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4377P-25G PC4377P-5G
APOSPC4377P-25GEA 139 EUR
APOSPC4377P-25G APOSPC4377P-5G
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone
Fórmula: C₁₀H₈F₄O
Ponto de ebulição: 127…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061192
Número CAS: 207986-23-0