Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC4377M-10G PC4377M-1G PC4377M-5G
APOSPC4377M-10GEA 52.2 EUR
APOSPC4377M-10G APOSPC4377M-1G APOSPC4377M-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₅F₄N
Ponto de ebulição: 93 °C/10mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061183
Número CAS: 220239-65-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III