Print…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4377H-5G PC4377H-1G PC4377H-25G
APOSPC4377H-5GEA 92.8 EUR
APOSPC4377H-5G APOSPC4377H-1G APOSPC4377H-25G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₅F₄N
Ponto de ebulição: 229 °C
Densidade: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061184
Número CAS: 179946-34-0