Print…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
PC4377E-10G PC4377E-1G PC4377E-5G
APOSPC4377E-10GEA 149 EUR
APOSPC4377E-10G APOSPC4377E-1G APOSPC4377E-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₅F₄N
Ponto de ebulição: 237 °C
Densidade: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061178
Número CAS: 239087-10-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III