Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4376Y-25G PC4376Y-5G
APOSPC4376Y-25GEA 69.6 EUR
APOSPC4376Y-25G APOSPC4376Y-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₆F₄O₂
Ponto de Fusão: 50…53 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061190
Número CAS: 220227-47-4