Print…
(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4376X-10G PC4376X-1G PC4376X-5G PC4376X-25G
APOSPC4376X-10GEA 181 EUR
APOSPC4376X-10G APOSPC4376X-1G APOSPC4376X-5G APOSPC4376X-25G
(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₆F₄O₂
Ponto de Fusão: 83…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061189
Número CAS: 195447-80-4