Print…
(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid
PC4376W-5G PC4376W-1G PC4376W-25G
APOSPC4376W-5GEA 55.1 EUR
APOSPC4376W-5G APOSPC4376W-1G APOSPC4376W-25G
(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₆F₄O₂
Peso Molecular: 222.14 g/mol
Ponto de Fusão: 110…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061188
Número CAS: 195447-79-1