(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC4376U-1G
PC4376U-250MG
PC4376U-5G
PC4376U-25G
APOSPC4376U-1GEA
21.9
EUR
APOSPC4376U-1G
APOSPC4376U-250MG
APOSPC4376U-5G
APOSPC4376U-25G
(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula:
C₉H₆F₄O₂ Ponto de Fusão: 107…109 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00061187 Número CAS: 220227-66-7 |