Print…
(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC4376S-1G PC4376S-5G PC4376S-100MG
APOSPC4376S-1GEA 77.1 EUR
APOSPC4376S-1G APOSPC4376S-5G APOSPC4376S-100MG
(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₆F₄O₂
Peso Molecular: 222.14 g/mol
Ponto de Fusão: 113…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061185
Número CAS: 194943-83-4