Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC4376K-100G PC4376K-25G PC4376K-5G
APOSPC4376K-100GEA 188 EUR
APOSPC4376K-100G APOSPC4376K-25G APOSPC4376K-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₅BrF₄
Peso Molecular: 257.03 g/mol
Ponto de ebulição: 197
Ponto de Fusão: 22
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061177
Número CAS: 184970-26-1
UN: 3265
ADR: 8 III