Print…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4376J-10G PC4376J-100G PC4376J-50G
APOSPC4376J-10GEA 21.9 EUR
APOSPC4376J-10G APOSPC4376J-100G APOSPC4376J-50G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₅BrF₄
Peso Molecular: 257.03 g/mol
Ponto de ebulição: 197
Ponto de Fusão: 22
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061176
Número CAS: 206860-48-2
UN: 1760
ADR: 8 III