Print…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4376I-10G PC4376I-5G PC4376I-25G
APOSPC4376I-10GEA 126 EUR
APOSPC4376I-10G APOSPC4376I-5G APOSPC4376I-25G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₅BrF₄
Peso Molecular: 257.03 g/mol
Ponto de ebulição: 43 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061175
Número CAS: 239087-09-3
UN: 1760
ADR: 8 III