Print…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC4376H-25G PC4376H-5G PC4376H-100G
APOSPC4376H-25GEA 122 EUR
APOSPC4376H-25G APOSPC4376H-5G APOSPC4376H-100G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₅BrF₄
Peso Molecular: 257.03 g/mol
Ponto de ebulição: 45 °C/7.5mmHg
Ponto de Fusão: 38…45 °C
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082477
Número CAS: 239087-08-2
UN: 3261
ADR: 8 III