Print…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4376F-25G PC4376F-5G PC4376F-100G
APOSPC4376F-25GEA 217 EUR
APOSPC4376F-25G APOSPC4376F-5G APOSPC4376F-100G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₅BrF₄
Peso Molecular: 257.03 g/mol
Ponto de ebulição: 197
Ponto de Fusão: 28…30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061173
Número CAS: 239087-07-1
UN: 1759
ADR: 8 III