Print…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4376E-5G PC4376E-1G PC4376E-25G
APOSPC4376E-5GEA 94.4 EUR
APOSPC4376E-5G APOSPC4376E-1G APOSPC4376E-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₅BrF₄
Peso Molecular: 257.03 g/mol
Ponto de ebulição: 197
Ponto de Fusão: 58…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061172
Número CAS: 184970-25-0
UN: 3261
ADR: 8 II