Print…
2-(Difluoromethoxy)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4376-100G PC4376-25G
APOSPC4376-100GEA 215 EUR
APOSPC4376-100G APOSPC4376-25G
2-(Difluoromethoxy)aniline 98%
2-(Difluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₇F₂NO
Peso Molecular: 159.14 g/mol
Ponto de ebulição: 205 °C
Densidade: 1.272 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190104
Número CAS: 22236-04-0