Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375K-1G PC4375K-5G PC4375K-25G
APOSPC4375K-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4375K-1G APOSPC4375K-5G APOSPC4375K-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆F₄O
Ponto de ebulição: 80…85 °C/0,1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061171
Número CAS: 67515-61-1