Print…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4375J-1G PC4375J-5G PC4375J-25G
APOSPC4375J-1GEA 0 EUR
APOSPC4375J-1G APOSPC4375J-5G APOSPC4375J-25G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆F₄O
Ponto de Fusão: 55…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061170
Número CAS: 220227-29-2