Print…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4375I-1G PC4375I-10G PC4375I-5G PC4375I-25G
APOSPC4375I-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4375I-1G APOSPC4375I-10G APOSPC4375I-5G APOSPC4375I-25G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆F₄O
Ponto de ebulição: 80…82 °C/3mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061169
Número CAS: 184970-29-4