Print…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375H-1G PC4375H-25G PC4375H-5G
APOSPC4375H-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4375H-1G APOSPC4375H-25G APOSPC4375H-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆F₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061168
Número CAS: 152211-15-9