Print…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4375E-10G PC4375E-1G PC4375E-5G PC4375E-25G
APOSPC4375E-10GEA 121 EUR
APOSPC4375E-10G APOSPC4375E-1G APOSPC4375E-5G APOSPC4375E-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆F₄O
Ponto de ebulição: 211 °C
Ponto de Fusão: 24…26 °C
Densidade: 1,397 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061166
Número CAS: 207981-45-1