Print…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374Y-25G PC4374Y-5G PC4374Y-100G
APOSPC4374Y-25GEA 137 EUR
APOSPC4374Y-25G APOSPC4374Y-5G APOSPC4374Y-100G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₈H₇F₄N
Peso Molecular: 193.14 g/mol
Ponto de ebulição: 185
Ponto de Fusão: 46
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061164
Número CAS: 202522-22-3
UN: 2735
ADR: 8 II