Print…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374X-1G PC4374X-5G
APOSPC4374X-1GEA 29 EUR
APOSPC4374X-1G APOSPC4374X-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₈H₇F₄N
Densidade: 1,319 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061163
Número CAS: 150517-77-4
UN: 2735
ADR: 8,II