Print…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Aminomethyl)-3-fluorobenzotrifluoride, [2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methylamine
PC4374W-1G PC4374W-5G PC4374W-25G
APOSPC4374W-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4374W-1G APOSPC4374W-5G APOSPC4374W-25G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₈H₇F₄N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061165
Número CAS: 239087-06-0
UN: 2735
ADR: 8,III