Print…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374U-500MG PC4374U-250MG
APOSPC4374U-500MGEA 24.8 EUR
APOSPC4374U-500MG APOSPC4374U-250MG
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₈H₇F₄N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070807
Número CAS: 239087-05-9
UN: 2735
ADR: 8,III