Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4374S-100G PC4374S-25G PC4374S-5G
APOSPC4374S-100GEA 209 EUR
APOSPC4374S-100G APOSPC4374S-25G APOSPC4374S-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₃ClF₄O
Peso Molecular: 226.56 g/mol
Ponto de ebulição: 169…171 °C
Densidade: 1.493 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061159
Número CAS: 67515-56-4
UN: 3265
ADR: 8 II