Print…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4374R-100G PC4374R-250G PC4374R-25G
APOSPC4374R-100GEA 125 EUR
APOSPC4374R-100G APOSPC4374R-250G APOSPC4374R-25G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₃ClF₄O
Peso Molecular: 226.56 g/mol
Ponto de ebulição: 157 °C
Densidade: 1.495 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061158
Número CAS: 189807-21-4
UN: 3265
ADR: 8 II