Print…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4374Q-25G PC4374Q-5G
APOSPC4374Q-25GEA 284 EUR
APOSPC4374Q-25G APOSPC4374Q-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₃ClF₄O
Peso Molecular: 226.56 g/mol
Ponto de ebulição: 119 °C
Densidade: 1.482 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061157
Número CAS: 171243-30-4
UN: 3265
ADR: 8 II