Print…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4374O-100G PC4374O-5G
APOSPC4374O-100GEA 358 EUR
APOSPC4374O-100G APOSPC4374O-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₃ClF₄O
Peso Molecular: 226.56 g/mol
Ponto de ebulição: 190…191 °C
Densidade: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061156
Número CAS: 207981-46-2
UN: 3265
ADR: 8 II