Print…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4374N-25G PC4374N-5G
APOSPC4374N-25GEA 522 EUR
APOSPC4374N-25G APOSPC4374N-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₃ClF₄O
Peso Molecular: 226.56 g/mol
Ponto de ebulição: 188…189 °C
Densidade: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061155
Número CAS: 126917-10-0
UN: 3265
ADR: 8 II